Learn More
2-Hidroxi-5-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30138240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138240 2.5 g 2.50 g
30136823 25 g 25 g
30007531 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-68-5
Fórmula molecular C6 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 109.13
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-, 2(1H)-Pyridone, 5-methyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Methyl-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Methyl-6-hydroxypyridine, 5-Methyl-2(1H)-pyridone, 5-Methyl-2-hydroxypyridine, 5-Methyl-2-oxopyridine, 5-Methyl-2-pyridinol, 5-Methyl-2-pyridone
Nombre IUPAC 5-metilpiridina-2-ol
SMILES Cc1ccc(O)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528
Porcentaje de pureza >95%