Learn More
2-Hexino, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430527 50 g 50 g
11420527 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22405.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-35-2 | C6H10 | 82.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-35-2
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.146
Número MDL MFCD00009470
Clave InChI MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexyne, methyl propyl acetylene, methylpropylacetylene, acmc-209p3f, 1-methyl-2-propylacetylene, c3h7c.$.cch3
PubChem CID 33629
Nombre IUPAC hex-2-ino
SMILES CCCC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexyne
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.736
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.414
Cantidad 50 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731542
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza ≥98%