Learn More
2-Hexeno, cis + trans, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15420328 5 g 5 g
15430328 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15420328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53472.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-43-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-43-8
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009473
Clave InChI RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Sinónimo cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 639661
Nombre IUPAC (E)-hex-2-eno
SMILES CCCC=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexene
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.678
Punto de ebullición 67°C to 69°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)2CH=CHCH3
Índice de refracción 1.395
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 969179
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico