Learn More
2-Heptino, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11487094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487094 50 g 50 g
11467094 2 g 2 g
11477094 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21528.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-65-9
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00039970
Clave InChI AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
PubChem CID 14245
Nombre IUPAC hept-2-ina
SMILES CCCCC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptyne
Densidad 0.753
Punto de ebullición 112°C to 113°C
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)3C≡CCH3
Índice de refracción 1.422
Cantidad 50 g
Número UN UN3295
Beilstein 1733563
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza ≥98%