Learn More
2-Heptina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15365018 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15365018 25 g 25 g
15355018 5 g 5 g
15385018 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15365018 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455560250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 1119-65-9
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.17
Clave InChI AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
PubChem CID 14245
Nombre IUPAC hept-2-ina
SMILES CCCCC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptyne
Densidad 0.7590g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 111.0°C (743.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)3C≡CCH3
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.759
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Heptyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación