Learn More
2-Furanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Furanone |
| CAS | 497-23-4 |
| Fórmula molecular | C4H4O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxycrotonic Acid gamma-Lactone, 2,5-Dihydrofuranone, 2-Buten-4-olide, 2-Oxo-2,5-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 5-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl Ester, 5H-Furan-2-one, Cratone, Isocrotonolactone, NSC 197009, NSC 51296, deltaalpha,beta-Butenolide, alpha,beta-Crotonolactone, gamma-Crotolactone, gamma-Crotonolactone, gamma-Hydroxycrotonic Acid Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2 |
| SMILES | O=C1OCC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 84.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0211 |