Learn More
2-Fluorotolueno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468736 2500 g 2500 g
11448736 100 g 100 g
11458736 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16912.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
It is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se emplea en la síntesis orgánica.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-52-3
Fórmula molecular C7H7F
Peso molecular (g/mol) 110.131
Número MDL MFCD00000322
Clave InChI MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorotoluene
Punto de fusión -87°C
Densidad 1.002
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.473
Cantidad 2500 g
Número UN UN2388
Beilstein 1853362
Índice Merck 14,4180
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza ≥99%