Learn More
Ácido 2-fluorofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733593 5 g Frasco de vidrio 5 g
10477772 1 g Frasco de vidrio 1 g
10540594 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359340050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1993-03-9
Fórmula molecular C6H6BFO2
Peso molecular (g/mol) 139.92
Número MDL MFCD00674013
Clave InChI QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
PubChem CID 2734354
Nombre IUPAC ácido (2-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.