Learn More
2-Fluorofenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447078 250 mg 250 miligramos
15437078 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60596.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-49-4 | C8H5F | 120.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-49-4
Fórmula molecular C8H5F
Peso molecular (g/mol) 120.13
Número MDL MFCD00799540
Clave InChI YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenylacetylene, 2'-fluorophenyl acetylene, 1-ethynyl-2-fluoro-benzene, 2'-fluorophenylacetylene, 2-fluorophenylethyne, o-fluorophenylacetylene, benzene, ethynylfluoro, 2-fluoro-phenylacetylene, 2-fluorophenyl-ethyne, 2-fluorophenyl acetylene
PubChem CID 643358
Nombre IUPAC 1-etinilo-2-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylacetylene
Densidad 1.06
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.12
Porcentaje de pureza 97%