Learn More
Ácido 2-fluorofenilacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413274 50 g 50 g
11403274 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10596.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 451-82-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-82-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00004315
Clave InChI RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
PubChem CID 67979
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-fluorofenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 61°C to 65°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 775955
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza ≥98%