Learn More
2-Fluorophenylacetic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10368620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10368620 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10368620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylacetic acid
Nombre de nota 98%
CAS 451-82-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 65°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H7FO2
Fórmula lineal FC6H4CH2CO2H
Número MDL MFCD00004315
Cantidad 10 g
Beilstein 09, III, 2260
Sinónimo 2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
Clave InChI RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-fluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 154.14
PubChem CID 67979
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Shiny Crystals or Crystalline Powder