Learn More
Cloruro de (2-fluorofenil)metanosulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10408904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10408904 5 g 5 g
10091524 250 mg 250 miligramos
10028322 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10408904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07770DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 24974-71-8
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.63
Número MDL MFCD04117455
Clave InChI CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
Nombre IUPAC cloruro de (2-fluorofenil)metanosulfonilo
SMILES FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 95%