Learn More
2-fluorofenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418067 5 g 5 g
11309619 1 g 1 g
11428067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17466.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16744-98-2 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16744-98-2
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.113
Número MDL MFCD00001996
Clave InChI VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenyl isocyanate
Densidad 1.221
Punto de ebullición 56°C to 58°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Índice de refracción 1.5125
Cantidad 5 g
Número UN UN3080
Beilstein 1210127
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 98%