Learn More
2-Fluorophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295690 5 g Glass bottle 5 g
10082100 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16744-98-2
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.113
Número MDL MFCD00001996
Clave InChI VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2220g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4NCO
Índice de refracción 1.5115 to 1.5135 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid