Learn More
2-Fluorophenyl isocyanate, ≥95%, Maybridge
Código de producto. 10667113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10667113 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10667113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01843DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenyl isocyanate
CAS 16744-98-2
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.222g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Fórmula molecular C7H4FNO
Fórmula lineal FC6H4NCO
Número MDL MFCD00001996
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
Clave InChI VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 137.113
PubChem CID 85588
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 95%