Learn More
Bromuro de 2-fluorofenetilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11914541 5 g 5 g
11904541 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91319-54-9 | C8H8BrF | 203.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91319-54-9
Fórmula molecular C8H8BrF
Peso molecular (g/mol) 203.05
Clave InChI FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
PubChem CID 2756964
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenethyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 73°C to 75°C (20.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorophenethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.