Learn More
2-Fluoromesitileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415123 1 g 1 g
11425123 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12779.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoromesitileno es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-69-8
Fórmula molecular C9H11F
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00052365
Clave InChI ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
PubChem CID 136234
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoromesitylene
Densidad 0.975
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Índice de refracción 1.483
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.