Learn More
Ácido 2'-fluorobifenil-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446117 5 g 5 g
15436117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33301.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365-12-8
Fórmula molecular C13H8FO2
Peso molecular (g/mol) 215.20
Número MDL MFCD00278732
Clave InChI SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
Nombre IUPAC ácido 4-(2-fluorofenil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 230°C to 232°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 97%