Learn More
2-Fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446967 250 g 250 g
11426967 10 g 10 g
11436967 50 g 50 g
11359619 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11446967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14375.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-47-8
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.11
Número MDL MFCD00001773
Clave InChI GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
Nombre IUPAC 2-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzonitrile
Densidad 1.138
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.507
Cantidad 250 g
Beilstein 2042184
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.11
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.