Learn More
2-Fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426967 10 g 10 g
11436967 50 g 50 g
11359619 100 g 100 g
11446967 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11426967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14375.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-47-8
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.11
Número MDL MFCD00001773
Clave InChI GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
Nombre IUPAC 2-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzonitrile
Densidad 1.138
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.507
Cantidad 10 g
Beilstein 2042184
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.11
Porcentaje de pureza 99%