Learn More
2-Fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10585022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10585022 5 g Frasco de vidrio 5 g
10481091 25 g Frasco de vidrio 25 g
10580394 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10585022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-47-8
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.11
Número MDL MFCD00001773
Clave InChI GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
Nombre IUPAC 2-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzonitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 90°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5063 to 1.5083
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido