Learn More
Ácido 2-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456306 1 g 1 g
11466306 5 g 5 g
11476306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23103.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1993-03-9
Fórmula molecular C6H6BFO2
Peso molecular (g/mol) 139.92
Número MDL MFCD00674013
Clave InChI QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
PubChem CID 2734354
Nombre IUPAC ácido (2-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 100°C to 108°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3030413
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.92
Porcentaje de pureza 98%