Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de 2-fluorobenzal, 97 %
Código de producto. 11356736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356736 5 g 5 g
11366736 25 g 25 g
11376736 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356736 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L03984.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 320-65-0
Fórmula molecular C7H5Cl2F
Peso molecular (g/mol) 179.02
Número MDL MFCD00043797
Clave InChI XFAFBKQDEPXWCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzal chloride, 1-dichloromethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzalchloride, benzene, 1-dichloromethyl-2-fluoro, acmc-20anuj, 2-fluorobenzal chlorid, 2-fluoro-1-dichloromethylbenzene, toluene,.alpha.-dichloro-o-fluoro, alpha,alpha-dichloro-2-fluorotoluene, 1-dichloromethyl-2-fluoro-benzene
PubChem CID 67575
Nombre IUPAC 1-(diclorometil)-2-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzal chloride
Densidad 1.309
Punto de ebullición 224°C to 232°C
Índice de refracción 1.527
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2042648
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.02
Porcentaje de pureza 97%