Learn More
2-Fluoroanilina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714611 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10437880 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10530584 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119270250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 348-54-9 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 348-54-9
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00007642
Clave InChI FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
PubChem CID 9584
ChEBI CHEBI:27526
Nombre IUPAC 2-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroaniline
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29°C
Color Incolora
Densidad 1.1510g/mL
Punto de ebullición 182°C to 183°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NH2
Índice de refracción 1.5400 to 1.542
Cantidad 25 mL
Beilstein 12, I, 296
Gravedad específica 1.151
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether and,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido