Learn More
2-Fluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414354 25 g 25 g
11424354 100 g 100 g
11434354 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12612.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 348-54-9 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-54-9
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00007642
Clave InChI FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
PubChem CID 9584
ChEBI CHEBI:27526
Nombre IUPAC 2-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroaniline
Punto de fusión -29°C
Densidad 1.152
Punto de ebullición 171°C to 173°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.542
Cantidad 25 g
Número UN UN2941
Beilstein 1524219
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoroaniline