Learn More
2-Fluoroadenosina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493677 250 mg 250 miligramos
11357229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27412.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146-78-1
Fórmula molecular C10H12FN5O4
Peso molecular (g/mol) 285.24
Número MDL MFCD00866394
Clave InChI HBUBKKRHXORPQB-SBTUYZBDNA-N
Sinónimo 2-fluoroadenosine, adenosine, 2-fluoro, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosylpurine, 2-far, 2-fas, unii-0s67290crj, 2-6-amino-2-fluoro-purin-9-yl-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3,4-diol, purine, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosyl, 2'-fluoroadenosine
PubChem CID 8975
ChEBI CHEBI:39740
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroadenosine
Punto de fusión 231°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −72° (c=0.1 in EtOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.23
Porcentaje de pureza 97%