Learn More
2-Fluoro-n,n-dimetil-4-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15430909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15430909 250 mg 250 miligramos
15410909 1 g 1 g
15420909 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15430909
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63930.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65739-04-0
Fórmula molecular C8H9FN2O2
Peso molecular (g/mol) 184.17
Clave InChI QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro-benzenamine, acmc-209nru, benzenamine, 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
PubChem CID 23547995
Nombre IUPAC 2-fluoro-n,n-dimetil-4-nitroanilina
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido