Learn More
2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosiladenina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15426969 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15426969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65562.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine
CAS 21679-14-1
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C10H12FN5O4
Número MDL MFCD00132942
Cantidad 1 g
Beilstein 1225932
Índice Merck 14,4126
Sinónimo fludarabine, f-ara-a, 2-fluoro ara-a, 9-beta-d-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, fludarabine inn, fludarabinum latin, fludarabina spanish, fludarabina, fludarabinum, 2r,3s,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol
Información de solubilidad Soluble in DMF, DMSO, methanol or ethanol; Sparingly soluble in water
Clave InChI HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 285.24
PubChem CID 657237
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo