Learn More
2-Fluoro-5-metilsulfonilnitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10791452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791452 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10791452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425000025
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Nombre de nota 95%
CAS 453-72-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152°C to 158°C
Color Verde amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6FNO4S
Número MDL MFCD00025066
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-methylsulfonyl-2-nitrofluorobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene, 2-fluoro-5-methyl sulfonyl nitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 4-fluoro-3-nitrophenyl methyl sulfone, benzene,1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-fluoro-5-methylsulfonylnitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonyl nitrobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro-benzene
Clave InChI OUSNDSFSTBZESM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metanosulfonil-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 219.19
PubChem CID 313137
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación