Learn More
2-Fluoro-5-metilbenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316549 1 g 1 g
11326549 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26166.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64113-84-4 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64113-84-4
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD00134542
Clave InChI CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-cyano-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1552, acmc-209nk8, ksc352m4h, 2-fluoro-5 methyl benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl benzonitrile
PubChem CID 2774584
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Punto de fusión 49°C to 52°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 99%