Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(pentafluorotio)fenilacético, 97 %
Código de producto. 15436707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436707 1 g 1 g
15428665 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33834.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-93-5
Fórmula molecular C8H6F6O2S
Peso molecular (g/mol) 280.184
Número MDL MFCD16652509
Clave InChI ZTDHXJDCNBDLPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-pentafluorosulfur phenylacetic acid, 2-fluoro-4-pentafluorothio phenylacetic acid, 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetic acid
PubChem CID 66523510
Nombre IUPAC ácido 2-[2-fluoro-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.18
Porcentaje de pureza 97%