Learn More
2-Fluoro-4-(pentafluorotio)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497007 250 mg 250 miligramos
15487007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34099.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1240257-25-3 | C6H5F6NS | 237.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-25-3
Fórmula molecular C6H5F6NS
Peso molecular (g/mol) 237.16
Número MDL MFCD16652511
Clave InChI VNFMUDAEGKTTOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-pentafluorosulfur aniline, 2-fluoro-4-pentafluorothio aniline, 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 2-fluoro-4-pentafluoro-$l^ 6
PubChem CID 66523512
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)anilina
SMILES NC1=C(F)C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.16
Porcentaje de pureza 97%