Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-fluoro-4-metilbencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484796 1 g 1 g
15494796 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59126.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1165936-03-7
Fórmula molecular C13H18BFO2
Peso molecular (g/mol) 236.093
Número MDL MFCD18779806
Clave InChI MKWDECBHRFNFGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluoro-4-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-methylphenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 69672435
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-4-metilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.09
Porcentaje de pureza 96%