Learn More
Ácido 2-fluoro-4-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470018 1 g 1 g
15480018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53265.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170981-26-7
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.947
Número MDL MFCD05664239
Clave InChI LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methylphenyl boronic acid, 2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-methylphenyl, 2-fluoro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-2-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-4-methylphenyl, pubchem23775, ksc489k8t, 2-fluoro-4methylphenylboronic acid
PubChem CID 2783132
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 228°C to 233°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 97%