Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-fluoro-4-(metoxicarbonilmetil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445236 250 mg 250 miligramos
15435236 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59738.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1259022-70-2 | C15H20BFO4 | 294.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1259022-70-2
Fórmula molecular C15H20BFO4
Peso molecular (g/mol) 294.13
Número MDL MFCD18427635
Clave InChI ZFLOTGNTGSGUGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 2-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate
PubChem CID 59627674
Nombre IUPAC 2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.13
Porcentaje de pureza 96%