Learn More
2-Fluoro-1,4-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11383107 5 g 5 g
11373107 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11383107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13505.06
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoro-1,4-dimetoxibenceno se utiliza como una materia prima y un intermedio imporante en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82830-49-7
Fórmula molecular C8H9FO2
Peso molecular (g/mol) 156.156
Número MDL MFCD00042487
Clave InChI WNCYZVMZKSOPMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dimethoxy-2-fluorobenzene, 2,5-dimethoxyfluorobenzene, 2,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,4-dimethoxy, pubchem3050, acmc-209pql, 3-fluoro-1,4-dimethoxybenzene, benzene,2-fluoro-1,4-dimethoxy, 2-fluoranyl-1,4-dimethoxy-benzene, 2-fluorohydroquinone dimethyl ether
PubChem CID 145002
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
Punto de fusión 23°C to 26°C
Punto de ebullición 119°C to 121°C (40 mmHg)
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 5 g
Beilstein 6387735
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.16
Porcentaje de pureza 97%