Learn More
Ácido 2-fluoro[1,1-bifenil]-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10722133 250 mg 250 miligramos
10551513 1 g 1 g
10402304 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05200CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 365-12-8
Fórmula molecular C13H8FO2
Peso molecular (g/mol) 215.20
Número MDL MFCD00278732
Clave InChI SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal FC6H4C6H4CO2H
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2'-fluoro-[1,1'-bifenilo]-4-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 95%