Learn More
4-Dimetilaminobenzoato de 2-etilhexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400518 100 mL 100 ml
15410518 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54136.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21245-02-3 | C17H27NO2 | 277.408 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21245-02-3
Fórmula molecular C17H27NO2
Peso molecular (g/mol) 277.408
Número MDL MFCD00017526
Clave InChI WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl 4-dimethylamino benzoate, padimate o, escalol 507, padimate-o, octyl dimethyl paba, arlatone uvb, benzoic acid, 4-dimethylamino-, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate, eusolex 6007, sundown
PubChem CID 30541
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzoato de 2-etilhexilo
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate
Densidad 0.995
Punto de ebullición 325°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 100 mL
Índice Merck 14,3232
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.4
Porcentaje de pureza 99%