Learn More
2-Etil-1-buteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372487 25 g 25 g
11362487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11553.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 760-21-4 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Ethyl-1-butene is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etil-1-buteno se utiliza como intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 760-21-4
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009341
Clave InChI RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-1-butene, 3-methylenepentane, pentane, 3-methylene, 2-ethylbut-1-ene, 1-butene, 2-ethyl, unii-o5mh5v756e, 1,1-diethylethene, acmc-1blm9, 1-butene, 2-ethyl-8ci
PubChem CID 12970
Nombre IUPAC 3-metilidenopentano
SMILES CCC(=C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-butene
Punto de fusión -132°C
Densidad 0.689
Punto de ebullición 63°C to 64°C
Temperatura de inflamación −26°C (−14°F)
Índice de refracción 1.396
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697102
Información de solubilidad Soluble in alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 97%