Learn More
Ácido 2-[(Difenilmetil)tio]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid |
| CAS | 63547-22-8 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2S/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-benzhidrilsulfanilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 258.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0715 |