Learn More
2-(Difenilmetoxi)-N-metiletilamina, TRC
Código de producto. 30133059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133059 1 g 1 g
30011188 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4916951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17471-10-2
Fórmula molecular C16 H19 N O
Peso molecular (g/mol) 241.33
Sinónimo 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine, Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N-methyl- (7CI,8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine, FAR 8328V, N-Demethyldiphenhydramine, N-Desmethyldiphenhydramine, Nordiphenhydramine, Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N-metiletanola
SMILES CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordiphenhydramine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1467
Porcentaje de pureza >95%