Learn More
2-(Difenilmetaxi)-N-etilamina, TRC
Código de producto. 30370042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370042 1 g
30376579 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4917551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17349-94-9
Fórmula molecular C15H17NO
Peso molecular (g/mol) 227.3
Sinónimo 2-(Diphenylmethoxy)ethylamine, Dinordiphenhydramine, FAR 9058D, N,N-Didemethyldiphenhydramine, NSC 55993
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylmethoxy)-N-ethylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2