Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-dimetilaminoisopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419916 500 g 500 g
11409916 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11419916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20882.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4584-49-0
Fórmula molecular C5H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 158.066
Número MDL MFCD00012534
Clave InChI OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 94294
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dimetilpropano-1-amina;clorhidrato
SMILES CC(CN(C)C)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3670215
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.07
Porcentaje de pureza 98%