Learn More
2-(Dimetilamino)tiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996781 1 g 1 g
11906791 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444040010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1005-28-3 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005-28-3
Clave InChI ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 12846795
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CN(C)C1=NC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 75°C to 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8N2OS
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 156.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.