Learn More
2-(Dimetilamino)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327735 5 g 5 g
11337735 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02513.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5683-33-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(Dimethylamino)pyridine in toluene at room temperature in the presence of 1.1 equivalent of methyl trifluoromethanesulfonate forms (2-pyridyl)-trimethylammonium trifluoromethanesulfonate salt. It is used as a model substrate in the preparation of chelate carbene via cyclometalation, H2 loss and reversible α-elimination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(dimetilamino)piridina en tolueno a temperatura ambiente en presencia de un equivalente de 1.1 trifluorometansulfonato de metilo forma la sal de trifluorometansulfonato (2-piridil)-trimetilamonio. Se utiliza como sustrato modelo en la preparación de quelato carbeno mediante ciclometalación, pérdida de H2 y eliminación de reversible α.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5683-33-0
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00006261
Clave InChI PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylaminopyridine, 2-dimethylaminopyridin, dimethylaminopyridine, 2-dimethylamino pyridine, 2-dimethylaminopyridine cobalt complex, 2-pyridinamine, n,n-dimethyl, dimethylamino-2 pyridine, dimethylaminopyridin, unii-18q95u3z8h, pyridine, 2-dimethylamino
PubChem CID 21885
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-2-amina
SMILES CN(C)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)pyridine
Densidad 1.008
Punto de ebullición 190°C to 192°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 5 g
Beilstein 110353
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%