Learn More
2-Desoxi-D-ribosa, TRC
Código de producto. 30179469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179469 1 g 1 g
30179088 5 g 5 g
30179136 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2520001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-67-5
Fórmula molecular C5 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo D-erythro-Pentose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-erythro-pentose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal, 2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-ribose, D-(-)-2-Deoxyribose, D-Ribose, 2-deoxy-, Deoxyribose, Thyminose
Nombre IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-ribose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0579
Porcentaje de pureza >95%