Learn More
2-Desoxi-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30133893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133893 5 g 5 g
30133662 10 g 10 g
17950065 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2390005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-17-6
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo D-arabino-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-arabino-hexose, 2 DG, 2-Deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-D-mannose, 2-Deoxyglucose, 2-Desoxy-D-glucose, Ba 2758, D-Glucose, 2-deoxy-, NSC 15193, (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-glucose
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685