Learn More
2-Desoxi-D-glucosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-D-glucose |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0685 |