Learn More
2-Deoxy-D-glucose, MedChemExpress
Código de producto. 16481389
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481389 1 g 1 g
16458567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481389 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13966
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress 2-Deoxy-D-glucose is a glucose analog that acts as a competitive inhibitor of glucose metabolism, inhibiting glycolysis via its actions on hexokinase.
2-Deoxy-D-glucose is a glucose analog that acts as a competitive inhibitor of glucose metabolism, inhibiting glycolysis via its actions on hexokinase.
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-glucose
CAS 154-17-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O5
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-DG 2-Deoxy-D-arabino-hexose D-Arabino-2-deoxyhexose
Información de solubilidad H2O : ≥ 24 mg/mL (146.20 mM)
SMILES OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C1)CO
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease