Learn More
2-Demetil Colchicina, TRC
Código de producto. 30012385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012385 10 mg 10 miligramos
30008350 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23088010MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102491-80-5
Fórmula molecular C21 H23 N O6
Peso molecular (g/mol) 385.41
Nombre IUPAC N-[(7S)-2-hidroxi-1,3,10-trimetoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(O)c(OC)c23)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Demethyl Colchicine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(27-3)20(25)21(28-4)19(12)13-6-8-17(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1525